Learn More
Invitrogen™ HIN-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
180.00 € - 453.00 €
Spezifikation
Antigen HIN-1
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17703314
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PA5121912
20 μL
180.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17793304
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PA5121911
100 μL
453.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Potential growth inhibitory cytokine. Classified as a secretoglobin; may have a role in airway function.
Spezifikation
Spezifikation
HIN-1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Pig
Q96QR1
100515999, 92304
Phe21-Gly104 (Accession Q96QR1), with N-terminal His and GST Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
SCGB3A1
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
cytokine high in normal-1; cytokine HIN-1; High in normal 1; HIN1; HIN-1; LU105; pneumo secretory protein 2; PNSP2; PnSP-2; SCGB3A1; Secretoglobin family 3A member 1; secretoglobin, family 3A, member 1; UGRP2; UGRP2MGC87867; UNQ629/PRO1245; Uteroglobin-related protein 2
SCGB3A1
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A