Learn More
Nickel Electro™ BATH COVER MOULDED GRP FOR BJL-400-010 AND BJL-450
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
14 l ungerührte Bäder
2 und 4 l ungerührte Bäder
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
dimForUseWithEquipment
Benötigt
ForUseWithApplication
- Leicht
- Halbtransparent
- Lässt Kondenswasser zurück in das Bad tropfen
Transparenter Deckel, klappbar, großer Querschnitt, Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 und 4 l ungerührte Bäder |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reduzierung der Wasserverdampfung, Schutz von Proben und Wasser vor Kontamination und Energieeinsparung |