Learn More
Nickel Electro™ BATH COVER MOULDED GRP FOR BJL-400-010 AND BJL-450
Artikelnummer. 12768888 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
14 l ungerührte Bäder
2 und 4 l ungerührte Bäder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12768888 14 l ungerührte Bäder 1 Stück
11419519 2 und 4 l ungerührte Bäder 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12768888
Marke: Nickel Electro™ GL114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
dimForUseWithEquipment
Benötigt
ForUseWithApplication
Halbtransparenter Deckel macht Proben besser sichtbar. Nickel-Elektro™-Klappgiebeldeckel maximiert die Badfläche nutzt seine Form, um Kondensation zurück ins Bad zu tropfen.
  • Leicht
  • Halbtransparent
  • Lässt Kondenswasser zurück in das Bad tropfen
Transparenter Deckel, klappbar, großer Querschnitt, Griff
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 14 l ungerührte Bäder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduzierung der Wasserverdampfung, Schutz von Proben und Wasser vor Kontamination und Energieeinsparung