Learn More
Nickel Electro™ LID,HINGED STAINLESS STEEL 22L
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 22 und 28 l Bäder
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Design ermöglicht die volle Nutzung der gesamten Breite eines Wasserbades mit der niedrigsten Höhe des Giebels, die 45 mm über dem Bad liegt.
- Reagenzglasgestelle oder -kolben können über die gesamte Breite des Bades platziert werden, ohne den Deckel zu verschmutzen, wodurch der Arbeitsbereich des Bades maximiert wird.
- Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass sich Kondenswasser im Gebrauch ansammelt. Es gibt keine Tropfpunkte, die die Arbeit in offenen Kolben im Wasserbad beeinträchtigen könnten.
- Der Deckel passt in den Tank und gewährleistet, dass das gesamte Kondensat zurück in das Bad und nicht seitlich auf die Arbeitsfläche läuft.
- Senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten für Ihr Wasserbad.
- Isolierter Griff.
- Der Klappdeckel hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Platz auf dem Tisch begrenzt ist. Der Deckel wird wieder in die vertikale Position gebracht, um Zugang zum Bad zu erhalten, wo ein herkömmlicher Deckel das Abheben des Bades und das Aufstellen auf dem Tisch erfordert.
- Bei kontinuierlichen Probenentnahmen muss ein herkömmlicher Deckel häufig entfernt werden, um auf Proben zuzugreifen bzw. diese Arbeit zu erledigen. Dieser Klappdeckel wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt.
- Der Deckel wird wie in der Abbildung oben in eine etwas vertikale Position zurückgeschwenkt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Klappbarer Edelstahl-Giebeldeckel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 22 und 28 l Bäder |
| Gewährleistung | 3 Jahre |