missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIP1 Related Antibody (1E1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18109219 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18109219 0.025 mL 25 Mikroliter
18234060 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18109219

Marke: Novus Biologicals NB300206SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

HIP1 Related Monoclonal specifically detects HIP1 Related in Human, Mouse, Rat, Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIP1 Related
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 10
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry reported in scientific literature, Immunoprecipitation reported in scientific literature, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung Ascites with 0.1% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O75146
Gen-Alias FLJ14000, HIP-12, HIP12HIP1-related protein, HIP3, huntingtin interacting protein 1 related, huntingtin interacting protein 12, Huntingtin-interacting protein 12, huntingtin-interacting protein 1-related protein, ILWEQ, KIAA0655FLJ27022, MGC47513
Gensymbole HIP1R
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human HIP1 Related-TALIN Homology Region (57 kDa). [UniProt# O75146]
Molekulargewicht des Antigens 120 kDa
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9026
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bacteria
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.