Beschreibung
Die 20-ml-HIC-Säulen ermöglichen eine schnelle, präparative Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Sie sind gebrauchsfertig und bieten vier Medienoptionen: Phenyl Sepharose 6 Schneller Durchfluss (hohe Subdivision); Phenyl Sepharose 6 Schneller Durchfluss (niedrige Substitution); Butyl Sepharose 4 Schneller Durchfluss; und Octyl Sepharose 4 Schneller Durchfluss.
Merkmale:
- Bieten hohe Kapazität, ausgezeichnete Durchflusseigenschaften und zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
- Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen oder Chromatographiesystemen (z. B. AKTA )
Spezifikationen ( H₂O bei Raumtemperatur)
- Abmessungen: 1,6 x 10 cm
- Empfohlene Durchflussrate: 2-10 ml/min. (60-300 cm/h)
- Maximale Durchflussrate: 10 ml/min. (300 cm/Std.)
- Maximaler Druck über Festbett: 1,5 bar (22 psi, 0,15 MPa)
- Druckgrenze der Säulenhardware: 5 bar (73 psi, 0,5 MPa)
- Lagerung: 20 % Ethanol
- Lagertemperatur: 4° bis 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 1M NaOH, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 6M Guanidin-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 1mM HCl |
| Produkttyp | Octyl Sepharose |
| Säulenbettvolumen | 20 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.62 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Menge | 1 x 20 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Flussrate | >300 cm/h |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- HiPrep Octyl FF 16/10
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol