Learn More
Cytiva HiPrep™ HIC FF 16/10 Säulen
Artikelnummer. p-4377119 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
HiPrep Butyl Sepharose 4 FF (High Sub) Säule
HiPrep Octyl Sepharose 4 FF (High Sub) Säule
HiPrep Phenyl Sepharose 4 FF (High Sub) Säule
Phenyl-Sepharose (niedrigsubstanziell)
Support-Typ:
4 % hochvernetzte Agarose
6 % hochvernetzte Agarose
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10545905
Marke: Cytiva 28936548
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Durchführung einer schnellen, präparativen Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Cytiva Life Sciences™ HiPrep™ HIC FF16/10 -Säulen bieten eine hohe Kapazität mit hervorragenden Flusseigenschaften und zuverlässigen, reproduzierbaren Trennungen.
Die 20 ml HIC-Säulen bieten eine rasche, präparative Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen. Sie sind gebrauchsfertig und bieten vier Medienoptionen: Phenyl Sepharose 6 Schnellfluss (hochsubstanziell); Phenyl Sepharose 6 Schnellfluss (geringsubstanziell); Butyl Sepharose 4 Schnellfluss; und Octyl Sepharose 4 Schnellfluss.
Merkmale:
  • Bieten hohe Kapazität, ausgezeichnete Durchflusseigenschaften und zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
  • Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen oder Chromatographiesystemen (z. B. AKTA)
Spezifikationen (H2O bei Raumtemperatur)
  • Abmessungen: 1.6 x 10 cm
  • Empfohlene Flussrate: 2 – 10 ml/min (60-300 cm/h)
  • Maximale Flussrate: 10 ml/min (300 cm/h)
  • Maximaler Druck über gepacktem Bett: 1.5 bar (22 psi, 0.15 MPa)
  • Druckgrenze der Säulen-Hardware: 5 bar (73 psi, 0.5 MPa)
  • Lagerung: 20 % Ethanol
  • Lagertemperatur: 4° bis 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1M NaOH, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 6M Guanidin-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 1mM HCl
Produkttyp HiPrep Octyl Sepharose 4 FF (High Sub) Säule
Säulenbettvolumen 20 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1 x 20 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate >300 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Octyl
Max. Druck 5 bar
pH-Bereich 3 bis 13
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ 4 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet schnelle, präparative Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC), Erst- und Zwischenreinigung, Entfernen von Bulk-Verunreinigungen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep Octyl FF 16/10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol