Beschreibung
- Aromatisches HIC-Medium für die Zwischenreinigung und das Polieren
- Bietet schnelle, einfache Trennungen mit hoher Kapazität in einem praktischen Format
- Medium basiert auf einer Matrix aus hochquervernetzten Agarose-Beads, die mit Phenylgruppen derivatisiert wurden
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.6 Zoll |
| Flussrate | 1 bis 5 ml/min. |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Menge | 1 × 20 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.