Learn More
Cytiva HiPrep™ Q HP 16/10 Säule
Artikelnummer. 13538800 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13538800 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13538800 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29018182
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen für schnelle, präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen
  • Starker Anionenaustauscher für präparative Trennungen mittels Ionenaustauschchromatographie
  • Hochgradig quervernetzte Agarose bietet ausgezeichnete chemische und physikalische Stabilität.
  • Das schlanke, moderne Design ermöglicht eine einfache Handhabung und Verbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiPrep Q HP 16/10
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.6 Zoll
Flussrate 1 bis 5 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiPrep Q HP ist eine 20 ml starke Anionenaustausch-Chromatographiesäule für die hochauflösende Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab.
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 20 mL
Menge 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep Q HP 16/10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.