Learn More
Cytiva HiPrep™ SP Fast Flow 16/10 Säule
Artikelnummer. 10782227 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10782227
Marke: Cytiva 28936544
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sorgen für schnelle, präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen
  • Vorgepackte Säule für starke Kationenaustauscher, für die Erstaufnahme von Proteinen und anderen Biomolekülen mittels IEX-Chromatographie
  • Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen und anderen Chromatographiesystemen, wie beispielsweise dem AKTA-Design
  • Optimiert für zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
  • Hohe Beladungskapazität und schnelle Reinigungsvorgänge
  • Schnelle Erstaufnahme von Proteinen aus dem Ausgangsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiPrep SP FF 16/10
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.6 Zoll
Flussrate 2 bis 10 ml/min.
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiPrep SP FF ist eine 20 ml starke Kationenaustausch-Chromatographiesäule für die Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab.
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 20 mL
Menge 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep SP FF 16/10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.