Learn More
Cytiva HiPrep SP HP 16/10 prepacked column
Artikelnummer. 14881601 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
14881601 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14881601 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29018183
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen für schnelle, präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen
  • Starker Kationenaustauscher für präparative Ionenaustausch-Chromatographie-Trennungen
  • Hochgradig quervernetzte Agarose bietet ausgezeichnete chemische und physikalische Stabilität.
  • Das schlanke, moderne Design ermöglicht eine einfache Handhabung und Verbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiPrep SP HP 16/10
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.6 Zoll
Flussrate 1 bis 5 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiPrep SP HP 16/10 ist ein starker Kationenaustauscher für präparative Ionenaustausch-Chromatographie-Trennungen. Diese 20 ml-Säule ist vorbeladen mit SP Sepharose Hochleistungs-Chromatographieharz. Das Harz basiert auf starren, stark quervernetzten Beads
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 20 mL
Menge 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep SP HP 16/10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.