Learn More
Cytiva HiPrep™ SP XL 16/10 Säule
Artikelnummer. 10574585 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10574585 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10574585 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28936540
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen für schnelle, präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen
  • Vorgepackte Säule für starke Kationenaustauscher, für die Erstaufnahme von Proteinen und anderen Biomolekülen mittels IEX-Chromatographie
  • Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen und anderen Chromatographiesystemen, wie beispielsweise dem AKTA-Design
  • Optimiert für zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
  • Hohe Beladungskapazität und schnelle Reinigungsvorgänge
  • Schnelle Erstaufnahme von Proteinen aus dem Ausgangsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiPrep SP XL 16/10
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.6 Zoll
Flussrate 2 bis 10 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiPrep SP XL 16/10 ist ein starker Kationenaustauscher, der mit SP Sepharose XL-Säulen für die Ersterfassung von Proteinen und anderen Biomolekülen mit Ionenaustauschchromatographie (IEX) vorgepackt ist.
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 20 mL
Menge 20 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep SP XL 16/10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.