Learn More
Hircinsäure, TRC
Artikelnummer. 30405735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405735 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH3567501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hircinoic Acid
CAS 54947-74-9
Summenformel C9H18O2
Menge 1 g
Synonym 4-Methyloctanoic Acid, 4-Methylcaprylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-8(2)6-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CCCCC(C)CCC(=O)O
IUPAC-Name 4-Methyloctansäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1307