Learn More
Cytiva His GraviTrap™ Kit
Artikelnummer. 10350735 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10350735 10 Säulen 1 Set
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10350735
Marke: Cytiva 28401351
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Zwei Packungen Histidin-GraviTrap und eine Packung Histidin-Pufferkit
Zur schnellen und kostengünstigen Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen
  • Bindungsvermögen: ca. 40 mg Histidin-getaggtes Protein/Säule
  • Bettvolumen: 1 ml
  • Säulen-Hardware-Material: Polypropylen (Fass), Polyethylen (Frits)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Bindungsvermögen Ca. 40 mg Histidin-markiertes Protein/Säule
Beschreibung His GraviTrap kit
Kitinhalt 2 Packungen His GraviTrap und 1 Packung His Buffer Kit.
Material Fass aus Polypropylen (PP), Fritten aus Polyethylen (PE)
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Menge 10 Säulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur schnellen und kostengünstigen Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen
Typ Schwerkraftfluss-Säule
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, Nickel, imidazole