Learn More
Cytiva HiScale™ Chromatographiesäulen
Artikelnummer. 11390122 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
40 ml
80 ml
106 ml
212 ml
393 ml
785 ml
Höhe (metrisch):
200 mm
400 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
26 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettvolumen Höhe (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11390122 393 ml 200 mm 50 mm 1 Stück
11380122 785 ml 400 mm 50 mm 1 Stück
11388390 80 ml 400 mm 16 mm 1 Stück
11348390 212 ml 400 mm 26 mm 1 Stück
11310132 106 ml 200 mm 26 mm 1 Stück
11370122 40 ml 200 mm 16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11390122 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28964445
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hält Drücken von bis zu 20 bar (290 psi) und hohen Flussraten stand. Cytiva Life Sciences™ HiScale™ Chromatographiesäulen sind für die Kompatibilität mit modernen BioProcess Chromatographiemedien, wie z. B. MabSelect™ und Capto&trad
  • Leere Säulen mit hoher Druckstabilität für das Packen mit modernen BioProcess-Medien für die Prozessentwicklung und präparative Chromatographie.
  • Bietet eine axiale Kompression des Gelbetts und einen Kolbenmechanismus, der nicht rotiert, wodurch die Packkapazitäten erweitert werden.
  • Der Adapter-QuickLock-Mechanismus, die Säulenmessskala und das ergonomische Design erleichtern das Säulen-Handling und optimieren die Prozesssteuerung.
  • Zweifachadapter für hohe Flexibilität und dynamische Packhöhen.
  • Fähigkeit zum Spülen der gesamten Adapterwelle nach dem Packen, wodurch das Risiko eines Bakterienwachstums nach längerem Gebrauch minimiert wird.
  • Basiert auf der bewährten XK-Säulenserie und ist mit allen derzeit für XK-Säulen geltenden Verfahren kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp HiScale Chromatographiesäule
Säulenbettvolumen 393 ml
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (metrisch) 200 mm
Enthält Säulenrohr, äußeres Schutzrohr, zwei Adapter, PEEK-Schlauch sowie Verbindungsstücke an beiden Enden für einen einfachen Anschluss an Ventile, Pumpen und Monitore
Material Borosilikatglas
Max. Druck 20 bar
Support-Typ Polypropylen (glasfaserverstärkt)/Polyamid-Netz
Säulentyp Leere HPLC-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prozessentwicklung und vorbereitende Chromatographie