Learn More
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni und DEAE Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Ligandentyp:
Cibacron Blau (7 μm/ml-Medium)
Diethylaminoethyl
Ni Sepharose
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Auf der Basis von 6 %iger stark quervernetzter Agarose mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 90 μm
- Bearbeitete Flusseigenschaften und hohe Ladekapazitäten
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht eine Methodenoptimierung und Parametersiebung
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Das geringe Bettvolumen liefert schnelle Ergebnisse und einen minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Kombiniert hohe Kapazität mit hoher Durchflussgeschwindigkeit und niedrigem Gegendruck, um Prozesszykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess™ Säulen, verpackt mit den gleichen Chromatographie-Medien unter Nutzung derselben linearen Flüssigkeitsgeschwindigkeit
- Bettvolumen: 4.7 ml
- Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
- Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Fließgeschwindigkeit: <600 cm/h oder <450 cm/h
- Material (Säulen-Hardware und Säulenröhrchen): Polypropylen
- Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
Blue Sepharose
- Vorgepackt mit BioProcess Chromatographie-Medium Blue Sepharose 6 Fast Flow
- Reinigung von Albumin, Enzymen (einschließlich NAD+ und NADP+), Gerinnungsfaktoren, Interferonen und verwandten Proteinen
- Mit Nickel Sepharose 6 Fast Flow vorgepackt
- Reinigung von histidin-getaggten Proteinen mit IMAC (Metallchelatchromatographie)
- Mit DEAE Sepharose Fast Flow vorgepackt
- Schwacher Anionenaustauscher (Diethylaminoethyl-Gruppe) BioProcess™ Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol |
| Produkttyp | HiScreen DEAE Sepharose -FF-Säule |
| Säulenbettvolumen | 4.7 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.7 mm |
| Menge | 1 x 4,7 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Flussrate | <450 cm/h |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiScreen DEAE FF
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol