Learn More
Cytiva HiScreen Capto Phenyl Impres
Artikelnummer. 15559271 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
1 x 4.7 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
15559271 1 x 4.7 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15559271
Marke: Cytiva 17548410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
HiScreen Capto Phenyl ImpRes-Säulen sind mit dem Capto Phenyl ImpRes Medium für hydrophobe Interaktionschromatographie vorverpackt und gehören zur Prozessentwicklungsplattform von Cytiva. Die Säulen sind eine ausgezeichnete Wahl für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening.
  • Die Betthöhe von 10 cm der HiScreen-Säulen ermöglicht die Verfahrensoptimierung und das Parameter-Screening
  • Zum Erzielen von 20 cm Betthöhe einfach stapelbar
  • Das geringe Bettvolumen liefert schnelle Ergebnisse und einen minimalen Proben-/Pufferverbrauch
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographieharzen mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrophobe Interaktionschromatographie
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Höhe (metrisch) Säulenbett 100 mm
Säulenbettvolumen (metrisch) 4.7 ml
Verpackungsmenge 1 x 4.7 ml
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol