Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ High Performance IEX-Säulen
Alle ansehen Cytiva ProdukteBeschreibung
- Gebrauchsfertige Säulen für die einfachere Entwicklung optimaler Prozesse und das Parameter-Screening
- Stark quervernetzte Agarose-Matrix mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 34 μm
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
- Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
- Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Max. Flussgeschwindigkeit: <150 cm/h
- Material (Säulen-Hardware und Säulenrohr): Polypropylen
- Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
- Fließgeschwindigkeit: <150 cm/h
HiScreen Q HP
- Ionenkapazität: 0.14 Bis 0.20 mmol Cl–/ml
- Ligand: Quaternäres Amin
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.15 Bis 0.20 mmol Cl–/ml
- Ligand: Sulfopropyl
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 8 M Urea, 6 M Guanidin-HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Isopropanol, 30 % Aceto-Nitril, 2 % SDS |
| Produkttyp | HiScreen Q Sepharose HP Spalte |
| Säulenbettvolumen | 4.7 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.7 mm |
| Menge | 1 x 4,7 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Flussrate | <150 cm/h |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hiscreen Q HP
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol