Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ High Performance IEX-Säulen
Artikelnummer. 10870911 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
HiScreen Q Sepharose HP Spalte
HiScreen SP Sepharose HP Spalte
Ligandentyp:
Quaternäres Amin
Sulfopropyl
pH-Bereich:
2 bis 12
4 bis 13
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Ligandentyp pH-Bereich unitSize
10870911 HiScreen SP Sepharose HP Spalte Sulfopropyl 4 bis 13 1 Stück
10397509 HiScreen Q Sepharose HP Spalte Quaternäres Amin 2 bis 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10870911 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28950515
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
  • Gebrauchsfertige Säulen für die einfachere Entwicklung optimaler Prozesse und das Parameter-Screening
  • Stark quervernetzte Agarose-Matrix mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 34 μm
  • Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
  • Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
  • Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
  • Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
  • Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Max. Flussgeschwindigkeit: <150 cm/h
  • Material (Säulen-Hardware und Säulenrohr): Polypropylen
  • Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
  • Fließgeschwindigkeit: <150 cm/h
HiScreen Q HP
  • Ionenkapazität: 0.14 Bis 0.20 mmol Cl/ml
  • Ligand: Quaternäres Amin
  • Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
HiScreen SP HP
  • Ionenkapazität: 0.15 Bis 0.20 mmol Cl/ml
  • Ligand: Sulfopropyl
  • Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 8 M Urea, 6 M Guanidin-HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Isopropanol, 30 % Aceto-Nitril, 2 % SDS
Produkttyp HiScreen SP Sepharose HP Spalte
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4,7 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate <150 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Sulfopropyl
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 4 bis 13
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optimierung und Parameterscreening, Ionenaustauschchromatographie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen SP HP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.