Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Vorgepackte Fast Flow HIC-Säulen
Artikelnummer. 10640771 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stationäre Phase:
Aberyl-S-Sepharose
Butyl-Sepharose
Octylsepharose
Phenyl-Sepharose (niedrige Subsepharose).
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stationäre Phase unitSize
10640771 Aberyl-S-Sepharose 1 Stück
10818910 Butyl-Sepharose 1 Stück
10828910 Phenyl-Sepharose (niedrige Subsepharose). 1 Stück
10871601 Octylsepharose 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10640771 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28926985
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
  • Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
  • Standard-Medien für aliphatische/aromatische hydrophobe Interaktionschromatographie zur Gewinnung und erstweiligen Aufreinigung
  • Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
  • Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
  • Kleines Bettvolumen von 4.7 ml für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, gepackt mit dem gleichen Chromatographiemedium und Verwendung derselben linearen Fließgeschwindigkeit
  • Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
  • Matrix: 4 % quervernetzte Agarose/6 % quervernetzte Agarose
  • pH-stabiler Arbeitsbereich (Medium): 3 bis 13
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Material (Säulen-Hardware und Säulenrohr): Polypropylen
  • Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm
  • Max. Druck: 1.5 bar (22 psi)
  • Fließgeschwindigkeit: < 240/450 cm/h.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 mM HCl, 1 M NaOH, 30 % Isopropanol, 50 % Ethylenglycol, 70 % Ethanol, 6M Guanidinhydrochlorid, 8M Harnstoff
Produkttyp HiScreen Butyl-S-Sepharose 6 FF-Säule
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4,7 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate <450 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Butyl-S
Max. Druck 1.5 bar
pH-Bereich 3 bis 13
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Stationäre Phase Aberyl-S-Sepharose
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktisches Screening von Parametern für die Prozessentwicklung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Butyl-S FF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol