Beschreibung
- Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
- Standard-Medien für aliphatische/aromatische hydrophobe Interaktionschromatographie zur Gewinnung und erstweiligen Aufreinigung
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
HiScreen Phenyl HP
- Substitutionsgrad: ∽25 μmol Phenyl/ml Gel
- Substitutionsgrad: ∽50 μmol Phenyl/ml Gel
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 1M NaOH, 1M Essigsäure, 8M Harnstoff, 6M Guanidine-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 70 % Ethanol, 3M Ammoniumsulfat, 1mM HCl, 30 % Isopropanol, 2 % SDS |
| Produkttyp | HiScreen Butyl-Sepharose HP-Säule |
| Säulenbettvolumen | 4.7 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.7 mm |
| Menge | 1 x 4,7 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Flussrate | <150 cm/h |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiScreen Butyl HP
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.