Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Kobalt-Spin-Säulen, 3 ml
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Kobaltharz ist ein Träger für die immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie (IMAC) zur spezifischen, schnellen und schonenden Aufreinigung mittels His-Tags.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Leistungsmerkmale:
Hohe Reinheit – Ausbeute von mehr als 10 mg reines His-getaggtes Protein pro Milliliter Harz ohne Optimierung der Imidazolwäsche
Geringe Metallauslaugung – keine Metallkontamination in eluierter Histidin-getaggter Proteinprobe
Vielseitigkeit – Die Proteinaufreinigung erfolgt unter nativen oder denaturierenden Bedingungen; mit Zelllysereagenzien und zahlreichen Pufferzusätzen kompatibel
Flexibilität – Das Harz ist als Großpackung oder in vordispensierten Säulen, Chromatographiesäulen und 96-Well-Filterplatten erhältlich
Kostengünstig – Das Harz kann mehrmals wiederverwendet oder nach einmaliger Verwendung entsorgt werden
Hervorragend – Bessere Leistung als andere handelsübliche IMAC-Harze
Verfügbare Formate:
- Harzaufschlämmungen – Vernetzte 6%ige Agarose-Beads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
- Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- 96-Well-Spin-Platten – Vorbehandelte 96-Well-Filterplatten, die mit Zentrifugations- oder Vakuumkammer-Systemen für manuelle oder automatische Reinigung kompatibel sind. Die Platten gestatten die schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well bzw. von Platte zu Platte bei Trennungen im kleinen Maßstab und hohen Durchsätzen
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen – teilen Sie uns mit, in welcher Losgröße Sie HisPur Cobalt-Harz benötigen
Im Lieferumfang enthalten:
Die Kits enthalten HisPur Cobalt Columns, Äquilibrier-/Waschpuffer und Elutionspuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Beschreibung | HisPur Cobalt Spin Columns, 3 ml |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern |
| Form | Flüssige Suspension |
| Produktlinie | HisPur |
| Menge | 5 Säulen |
| Proteinform | Rekombinant |
| Ziel | His-markiertes Protein |
| Typ | Zentrifugationssäule |
| Stationäre Phase | Metallchelat, divalentes Kobalt |
| Mehr anzeigen |