Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Artikelnummer. 13474179 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
250 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13474179 10 ml 10 Milliliter
13484179 1 l 1 Liter
13414189 250 ml 250 Milliliter
13404189 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13474179 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 25228
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine Aufreinigung im großen Maßstab von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem Superflow 6-Träger mit vierzähnigem Chelatliganden, beladen mit zweiwertigem Kobalt.
Durchführung einer hochreinen Aufreinigung im großen Maßstab von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Superflow Agarose, einem Superflow 6-Träger mit vierzähnigem Chelatliganden, der mit zweiwertigem Kobalt beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Cobalt Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großem Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Nickel und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Kobalt für eine größere Spezifität bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. Die spezifische Bindung von HisPur Cobalt Superflow Agarose führt zu einem höheren Reinheitsgrad der eluierten Fraktionen, der weitere Polishing-Schritte überflüssig macht.
Besondere Merkmale:
  • Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h, wobei dank des vierzähnigen Chelatliganden das Auslaugen von Kobalt auf ein Minimum begrenzt bleibt
  • Hohe Ausbeute – Bindet 20 mg 6xHis-GFP pro Milliliter Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann abhängig von der Flussrate mehr als 30 mg/ml Harz binden
  • Hohe Reinheit – Die Spezifität der Bindung von Kobalt an die Histidin-Tags sorgt für eine Kontamination der eluierten Fraktionen in Form von unspezifischen Proteinen von unter 10 %
  • Kompatibel – Bleibt nach Exposition gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
  • Kosteneffektiv – Harz bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im Großmaßstab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Form Flüssige Suspension
Produktlinie HisPur
Menge 10 ml
Ziel His-markiertes Protein
Typ Agarose
Stationäre Phase Metallchelat, divalentes Kobalt
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz