Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Chromatographie-Kassetten, 1 ml
Artikelnummer. 11832114 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 5 ml
5 Kassetten
Unit Size:
2 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11832114 5 Kassetten 5 Stück
11842114 2 x 5 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11832114 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 90098
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Die hochleistungsfähigen Nickel-Nitrilotriessigsäure(NTA)-Metallchelatbeads, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung His-markierter rekombinanter Fusionsproteine.
Durchführung routinemäßiger Affinitätsreinigungen von Fusionsproteinen mit His-Tag mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Harz, einem leistungsfähigen Harz mit hoher Kapazität für Nickel-IMAC.
Dieser speziell präparierte Nickel-NTA-Träger besteht aus Agarose-Beads, die mit einem Nitrilotriessigsäure-Chelatbildner (NTA) derivatisiert und mit bivalenten Nickel-Ionen (Ni2+) geladen sind. Das IMAC-Harz (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) zeichnet sich durch außerordentliche Leistungen und Bindungskapazität für die Reinigung von rekombinanten His-tagged Proteinen aus.
HisPur Ni-NTA Resin ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in zwei Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fähige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine Hochertragslösung für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet bis zu 60 mg 6xHis-markiertes Protein pro ml Harz
  • Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Kompatibel – Eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
  • Flexibel – In unterschiedlichen Formaten erhältlich, einschließlich Harzmasse, Spin-Säulen und Chromatographiekartuschen
  • Kosteneffizient – Mindestens 5-malige Wiederverwendung derselben Harz-Charge
  • Anwenderfreundlich – Vorgefertigte Puffer für Kit-Formate erhältlich
Verfügbare Formate:
  • Harzaufschlämmungen – Vernetzte 6%ige Agarose-Beads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
  • Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
  • Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
  • Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen–Teilen Sie uns mit, in welcher Chargengröße Sie HisPur Ni-NTA Resin benötigen
Inhalt:
Die Kits enthalten HisPur Ni-NTA-Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 1 ml
Inhalt und Lagerung Bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Form Flüssige Suspension
Produktlinie HisPur
Menge 5 Kassetten
Ziel His-markiertes Protein
Typ Chromatographiekartusche
Stationäre Phase Divalentes Nickel, Metallchelat
Säulentyp Affinität, Agarose-Harz