Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification Kit, 0.2 mL
Artikelnummer. 11802114 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Kit mit 25 Säule
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11802114 Kit mit 25 Säule 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11802114 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88227
Proteomik vorantreiben
Verwenden Sie den Aktionscode 28003
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die hochleistungsfähigen Nickel-NTA (Nitrilotriessigsäure)-Metallchelatperlen, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung rekombinanter His-Tag-Fusionsproteine.
Durchführung routinemäßiger Affinitätsreinigungen von Fusionsproteinen mit His-Tag mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Harz, einem leistungsfähigen Harz mit hoher Kapazität für Nickel-IMAC.
Dieser speziell präparierte Nickel-NTA-Träger besteht aus Agarose-Beads, die mit einem Nitrilotriessigsäure-Chelatbildner (NTA) derivatisiert und mit bivalenten Nickel-Ionen (Ni2+) geladen sind. Das IMAC-Harz (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) zeichnet sich durch außerordentliche Leistungen und Bindungskapazität für die Reinigung von rekombinanten His-tagged Proteinen aus.
HisPur Ni-NTA Resin ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in zwei Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fähige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine Hochertragslösung für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet bis zu 60 mg 6xHis-markiertes Protein pro ml Harz
  • Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Kompatibel – Eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
  • Flexibel – In unterschiedlichen Formaten erhältlich, einschließlich Harzmasse, Spin-Säulen und Chromatographiekartuschen
  • Kosteneffizient – Mindestens 5-malige Wiederverwendung derselben Harz-Charge
  • Anwenderfreundlich – Vorgefertigte Puffer für Kit-Formate erhältlich
Verfügbare Formate:
  • Harzaufschlämmungen – Vernetzte 6%ige Agarose-Beads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
  • Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
  • Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
  • Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen–Teilen Sie uns mit, in welcher Chargengröße Sie HisPur Ni-NTA Resin benötigen
Inhalt:
Die Kits enthalten HisPur Ni-NTA-Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,2 ml pro Säule
Beschreibung HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 0,2 ml
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Aufreinigung von bis zu 12 mg His-markiertem Protein pro Säule
• HisPur Ni-NTA-Spin-Säulen, 0,2 ml, 25 Säulen
• Phosphat-gepufferte Salzlösung (10X), 30 ml
• Imidazol (2M), 8 ml
• Entnahmeröhrchen, 80 Röhrchen
• Säulenstopfen, 25 Stopfen
Lagerung bei 4 °C.
Produktlinie HisPur
Menge Kit mit 25 Säule
Ziel His-markiertes Protein
Typ Spin-Säulen-Kit
Stationäre Phase Divalentes Nickel, Metallchelat
Ausreichend für 12 mg His-markiertes Protein pro Säule
Format Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Säulentyp Affinität, Agaroseharz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X25 HISPUR NI-NTA PURIFICATION KIT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate,sodium chloride, disodium hydrogenorthophosphate, imidazole