Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification Kit, 1 mL
Artikelnummer. 11812114 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Kit mit 5 Säule
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11812114 Kit mit 5 Säule 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 11812114
Marke: Thermo Scientific™ 88228
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die hochleistungsfähigen Nickel-NTA (Nitrilotriessigsäure)-Metallchelatperlen, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung rekombinanter His-Tag-Fusionsproteine.
Durchführung routinemäßiger Affinitätsreinigungen von Fusionsproteinen mit His-Tag mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Harz, einem leistungsfähigen Harz mit hoher Kapazität für Nickel-IMAC.
Dieser speziell präparierte Nickel-NTA-Träger besteht aus Agarose-Beads, die mit einem Nitrilotriessigsäure-Chelatbildner (NTA) derivatisiert und mit bivalenten Nickel-Ionen (Ni2+) geladen sind. Das IMAC-Harz (Immobilisierte Metall-Affinitätschromatographie) zeichnet sich durch außerordentliche Leistungen und Bindungskapazität für die Reinigung von rekombinanten His-tagged Proteinen aus.
HisPur Ni-NTA Resin ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in zwei Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fähige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine Hochertragslösung für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet bis zu 60 mg 6xHis-markiertes Protein pro ml Harz
  • Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Kompatibel – Eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
  • Flexibel – In unterschiedlichen Formaten erhältlich, einschließlich Harzmasse, Spin-Säulen und Chromatographiekartuschen
  • Kosteneffizient – Mindestens 5-malige Wiederverwendung derselben Harz-Charge
  • Anwenderfreundlich – Vorgefertigte Puffer für Kit-Formate erhältlich
Verfügbare Formate:
  • Harzaufschlämmungen – Vernetzte 6%ige Agarose-Beads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
  • Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
  • Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
  • Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen–Teilen Sie uns mit, in welcher Chargengröße Sie HisPur Ni-NTA Resin benötigen
Inhalt:
Die Kits enthalten HisPur Ni-NTA-Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 ml pro Säule
Beschreibung HisPur Ni-NTA Spin Purification Kit, 1 ml
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Aufreinigung von bis zu 60 mg His-markiertem Protein pro Säule
• HisPur Ni-NTA-Spin-Säulen, 1 ml, 5 Säulen
• Phosphat-gepufferte Salzlösung (10X), 30 ml
• Imidazol (2M), 8 ml
• Säulenstopfen, 5 Stopfen
Lagerung bei 4 °C.
Produktlinie HisPur
Menge Kit mit 5 Säule
Ziel His-markiertes Protein
Typ Spin-Säulen-Kit
Stationäre Phase Divalentes Nickel, Metallchelat
Ausreichend für 60 mg His-markiertes Protein pro Säule
Format Zentrifugationssäule
Säulentyp Affinität, Agaroseharz