missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIST1H2AG Antibody (CL5041) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289180 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289180 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289180

Marke: Novus Biologicals NBP261152AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HIST1H2AG Monoclonal antibody specifically detects HIST1H2AG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIST1H2AG
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL5041
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias H2A histone family, member P, H2A.1, H2A.1b, H2A/p, H2AFC, H2AFD, H2AFI, H2AFN, H2AFP, HIST1H2AI, HIST1H2AK, HIST1H2AL, HIST1H2AM, histone 1, H2ag, histone cluster 1, H2ag, histone H2A type 1, Histone H2A/p, pH2A/f
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P0C0S8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8969
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.