missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIST1H2BC Antibody (CL5101) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61154AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HIST1H2BC Monoclonal antibody specifically detects HIST1H2BC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| HIST1H2BC | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| H2B histone family, member K, H2B/a, H2B/g, H2B/kH2B/h, H2BFA, H2BFG, H2BFH, H2BFKH2B/l, H2BFL, HIST1H2BC, HIST1H2BE, HIST1H2BF, HIST1H2BG, histone 1, H2bi, histone cluster 1, H2bi, histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, Histone H2B.g, Histone H2B.h, Histone H2B.k, Histone H2B.l | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P62807, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL5101 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 8347 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur