missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIST1H3A Antibody (CL4967) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61150PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HIST1H3A Monoclonal antibody specifically detects HIST1H3A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| HIST1H3A | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| H3 histone family, member A, H3/A, H3FAHIST1H3E, H3FB, H3FC, H3FD, H3FF, H3FH, H3FI, H3FJ, H3FK, H3FL, HIST1H3B, HIST1H3C, HIST1H3D, HIST1H3F, HIST1H3G, HIST1H3H, HIST1H3I, HIST1H3J, histone 1, H3a, histone cluster 1, H3a, histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P68431, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 8350 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL4967 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur