missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histamine Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279236 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279236 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279236

Marke: Novus Biologicals NBP343348

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Histamine Polyclonal antibody specifically detects Histamine in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histamine
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.83 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 9.5ug/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias 2 (4 imidazolyl)ethylamine, 4 (2 aminoethyl) 1 3 diazole
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen OVA - Histamine
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.