Learn More
Histamindihydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309574 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309574 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14213050WL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Histamine Dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamin;dihydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril/Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 184.07
Menge 1 mL
Formelmasse 183,033 g/mol