Learn More
Histamindihydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045037
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09198.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
Histamine dihydrochloride has been shown to activate nitric oxide synthetase and suppress or inhibit the generation of reactive oxygen species (ROS). Inhibition of ROS by histamine dihydrochloride allows activation of T cells and NK cells by IL-2. In a rat model, histamine dihydrochloride suppressed ROS generated by Kupffer cells through the H2 histamine receptor. It is a potent vasodilator and endogenous histamine receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde nachgewiesen, dass Histamin-Dihydrochlorid die Stickstoffmonoxid-Synthetase aktiviert und die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) unterdrückt oder hemmt. Die Hemmung von ROS durch Histamin-Dihydrochlorid ermöglicht die Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen durch IL-2. In einem Rattenmodell unterdrückte Histamin-Dihydrochlorid die ROS, die von Kupfferzellen über den H2-Histaminrezeptor erzeugt wird. Es ist ein potenter Vasodilator und endogener Histaminrezeptor-Agonist.
Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser und Methanol. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-92-8
Summenformel C5H11Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 184.06
MDL-Nummer MFCD00012703
InChI-Schlüssel PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamin;dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Specifications
Chemischer Name oder Material Histamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 245°C to 249°C
Menge 5 g
Beilstein 3624116
Merck Index 14,4719
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol.
Formelmasse 184.07
Reinheit (%) ≥98%