Learn More
Histamindihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17962106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962106 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17962106 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3010.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Histamindihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Histamine Dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H9 N3 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 184.07
Menge 250 mg
Formelmasse 183,033 g/mol