Learn More
R&D Systems™ Histamine dihydrochloride
Artikelnummer. 18792464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792464 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792464 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3545/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.29 €
    116.55 € / 50 Milligramm
    Sparen 12.74 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous histamine receptor agonist
Endogenous agonist at histamine receptors (H1-4). Released from mast cells and basophils and exhibits inflammatory, vasodilatory and bronchoconstrictory activity. Stimulates gastric acid secretion and acts as a neurotransmitter in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histamine dihydrochloride
CAS 56-92-8
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C5H11Cl2N3
Formelmasse 184.07
Reinheit >98%
Molekulargewicht 184.06