Learn More
Histamine H3R Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: S04-3I4, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7229573 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18318203 25 μg 25 Mikroliter
18318275 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18318203
Marke: Novus Biologicals NBP31490425UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Histamine H3R
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S04-3I4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Zusammensetzung 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Histamine H3R (Uniprot#: Q9Y5N1)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11255
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG