Learn More
Histamine, TRC
Artikelnummer. 30041306
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041306 250 mg 250 Milligramm
30040775 1 g 1 Gramm
30041146 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH436503250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-45-6
Summenformel C5 H9 N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.15
Synonym 1H-Imidazole-5-ethanamine, 1H-Imidazole-4-ethanamine (9CI), Histamine (8CI), 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethylamine, 2-(3H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(4-Imidazolyl)ethanamine, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)imidazole, 5-Imidazoleethylamine, Eramin, Ergamine, Ergotidine, Imidazole-4-ethylamine, NSC 33792, β-Imidazolyl-4-ethylamine
IUPAC-Name 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine
SMILES NCCc1c[nH]cn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histamine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Formelmasse 111.0796