missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histapyrrodine Hydrochloride, LoGiCal

Artikelnummer. 30462272
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30462272

Marke: LoGiCal LGCFOR3102.01

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

Histapyrrodine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Histapyrrodine Hydrochloride
CAS 6113-17-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Histapyrrodine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H24 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-Phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine hydrochloride (1:1), N-Phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine monohydrochloride, 1-(2-N-Benzylanilinoethyl)pyrrolidine hydrochloride, 1-[2-(N-Benzylanilino)ethyl]pyrrolidine monohydrochloride, 2-(1-Pyrrolidyl)ethylphenylbenzylamine hydrochloride, Calcistin, Domistan, Histapyrrodine hydrochloride, Luvistin, monohydrochloride, N-Benzyl-N-phenyl-2-pyrrolidinoethylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C19H24N2.ClH/c1-3-9-18(10-4-1)17-21(19-11-5-2-6-12-19)16-15-20-13-7-8-14-20;/h1-6,9-12 H,7-8,13-17H2;1 H
SMILES Cl.C(CN1CCCC1)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name N-benzyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)aniline;hydrochloride
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 316.87
Menge 10 mg
Formelmasse 316.1706 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt