Learn More
Histidin (L-Histidin), LoGiCal
Artikelnummer. 30462027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462027 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462027 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1526.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Histidin (L-Histidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
CAS 71-00-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Histidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8 CI), (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-
InChI-Formel InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäure
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Menge 10 mg
Formelmasse 155,0695 g/mol