Learn More
Histidin (L-Histidin), Mikromol™
Artikelnummer. 17959814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959814 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17959814 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1526.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Histidin (L-Histidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
CAS 71-00-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Histidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 103: PN: WO2021061872 SEQID: 103 claimed protein, 124: PN: WO2020191245 SEQID: 252 claimed protein, 177: PN: WO2021226558 SEQID: 252 claimed protein, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 8: PN: EP2878667 TABLE: 5 claimed sequence, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Menge 250 mg
Formelmasse 155,0695 g/mol