Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Adhäsive Objektträger
Click to view available options
Beschichtung:
Adhäsion
Poliert
Material:
Glas
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Anzahl pro Karton:
2500
Anzahl pro Packung:
50
100
Packungsgröße:
2000 Stück
2500 Stück
Beschreibung
- Adhäsive Oberflächen
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2500 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Ja |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1 |
| Mehr anzeigen |