Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™+ Adhäsive Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
Beschreibung
- Adhäsive Oberflächen
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Mit aufgedruckten Beschriftungsfeldern in verschiedenen Farben
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2000 |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Ja |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Mehr anzeigen |