missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Histone H2A.Z |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RM215 |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A peptide corresponding to the C-terminus of Human Histone H2A.Z |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?