missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2AY/macroH2A.1 Antibody (CL5256) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30304831 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30304831 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30304831 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343837

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Histone H2AY/macroH2A.1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AY/macroH2A.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone H2AY/macroH2A.1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CL5256
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung Lyophilized in 5% Trehalose.
Gen-Alias core histone macro-H2A.1, H2A histone family, member Y, H2A.y, H2A/y, H2AF12M, H2AFJ, Histone H2A.y, Histone macroH2A1, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, MACROH2A1, MACROH2A1.1, macroH2A1.2, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, mH2A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a synthetic peptide of O75367, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9555
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.