missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H2AY/macroH2A.1 Antibody (CL5256) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61644UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Histone H2AY/macroH2A.1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AY/macroH2A.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Histone H2AY/macroH2A.1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| core histone macro-H2A.1, H2A histone family, member Y, H2A.y, H2A/y, H2AF12M, H2AFJ, Histone H2A.y, Histone macroH2A1, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, MACROH2A1, MACROH2A1.1, macroH2A1.2, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, mH2A1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O75367, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL5256 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 9555 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur