missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3.1 [p Ser10] Antibody (rHH3/9924), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303636 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30303636 20 μg 20 Mikrogramm
30286645 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30303636

Marke: Novus Biologicals NBP34462620ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Histone H3.1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone H3.1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon rHH3/9924
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias H3 histone family, member D, H3.1HIST1H3D, H3/d, H3FA, H3FB, H3FC, H3FDHIST1H3F, H3FF, H3FH, H3FI, H3FJ, H3FK, H3FL, HIST1H3A, HIST1H3B, HIST1H3C, HIST1H3G, HIST1H3H, HIST1H3I, HIST1H3J, histone 1, H3e, histone cluster 1, H3e, histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to (ARK-pS-TGGKAPRKQLc) of Phosphohistone H3 (phospho S10) (Uniprot: P68431)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.