Learn More
Histone H3 Antibody (Immunomedics patent anti-Histone H3), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30113873 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30113873 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30113873
Marke: Novus Biologicals NBP328002F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Histone H3
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon Immunomedics patent anti-Histone H3
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Wirtsspezies Human
Immunogen Histone H3
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126961
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1