missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Histone H3 Monoclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, Rat, Porcine, C. elegans, Drosophila, Invertebrate, Mammal, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Histone H3 (Trimethyl Lys9) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6F12-H4 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:1000. Use reported in scientific literature (PMID 23872316), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunoprecipitation 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (PMID 28270554), Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 |
| Gen-Zugriffsnummer | P84243, P84244 |
| Gen-Alias | H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3K9Me3, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 |
| Gensymbole | H3C14 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?