Learn More
Histon, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393909 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11393909 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11393909 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210072650
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird häufig für Studien zur Chromosomenrekonstitution verwendet. Histone, MP Biomedicals, ist eine Arginin-reiche Untergruppe, die ein geeignetes Substrat für Proteinkinase C ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 37244-51-2
Menge 50 mg
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver