Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffinwachs
Artikelnummer. 30158393
Ansicht ändern
Click to view available options
Schmelzpunkt:
-52 bis +54 °C
-56 bis +58 °C
54 bis 56 °C
58 bis 60 °C
60 bis 62 °C
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schmelzpunkt Packungsgröße
30158393 58 bis 60 °C 10 Stück
30158519 -56 bis +58 °C 10 Stück
30158402 60 bis 62 °C 10 Stück
30158487 54 bis 56 °C 10 Stück
30158453 -52 bis +54 °C 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30158393 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1131236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.24 €
    83.90 € / 10 Stück
    Sparen 41.34 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HistoPlast Paraffinwachs, geliefert in Perlenform. Für die Infiltration und Einbettung von Gewebeschnitten.
  • HistoPlast Paraffinwachs
  • Lieferung in Perlenform
  • Für die Infiltration und Einbettung von Gewebeschnitten
  • Mischung aus gereinigtem Paraffin und Kunststoffpolymeren, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO).
  • Schnittstärke 2 μm.
Spezifikation
Schmelzpunkt 58 bis 60 °C
Produkttyp Paraffin
Form Pellet, pelletieren
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes