Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs
Artikelnummer. 16383936 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 16383936
Marke: Epredia™ B851001LA
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eliminates the need for sponges or bags, ideal for very small biopsy tissue samples. Cassettes are compatible with Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Mesh
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Lavendel
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Produkttyp HistoScreen Kassette